Tisk…
Chemicky a tepelně odolné rukavice, AlphaTec® 19-024 / 19-026
Dodavatel: Ansell
19-026/8 19-024/8 19-024/10 19-026/10
112-2307EA 2900 CZK
112-2307 112-2396 112-2397 112-2398
Chemicky a tepelně odolné rukavice, AlphaTec® 19-024 / 19-026
Rukavice
Tyto rukavice kombinují pružnost a chemickou odolnost neoprenu s pohodlím a tepelnou odolností měkké tepelné vložky. Jsou navrženy tak, aby chránily uživatele všude tam, kde je přítomno tepelné a chemické riziko.
  • Neoprenový povlak chrání proti široké škále chemikálií
  • Výborné mechanické a chemické vlastnosti (výborná ochrana proti mazivům a olejům.)
  • Pohodlná izolující dvojitá podšívka. Poskytují ochranu před přerušovaným kontaktem s horkými povrchy až do 180 °C
Length: 460 or 660 mm
Colour: Black
EN 374 (AKL), EN 388 (3222), EN 407 (32XX4X), EN 511 (121), Cat. III; AQL 1.0
Certifikace: EN ISO 374-1:2016 Type A (AKLMPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3122B), EN 407 (32XX4X), EN 511 (121), Cat. III; AQL 1.0
Upozornení: Není určeno pro použití v otevřeném ohni nebo v jeho blízkosti.