Tisk…
Chemicky odolné rukavice, AlphaTec® Solvex® 37-900
Dodavatel: Ansell
37-900/10 37-900/11 37-900/7 37-900/8 37-900/9
112-0968EA 302 CZK
112-0968 112-0969 112-0970 112-0971 112-0972
Chemicky odolné rukavice, AlphaTec® Solvex® 37-900
Rukavice
Tyto rukavice s bavlněnou podšívkou jsou opatřeny speciální nitrilovou vrstvou a texturovaným povrchem, který zajišťuje bezpečný úchop.
  • Testována hustota
  • Anatomický design, snižuje únavu rukou
  • Sanitized/Actifresh: Obsahuje fungicidní a bakteriostatické činidlo pro udržení hygieny rukou a ochranu před podrážděním pokožky
Ideální pro použití v chemickém průmyslu, při výrobě polovodičů a v zemědělství (manipulace s pesticidy).
Thickness: 0,425 mm
Colour: Red
EN 388 (4102), EN 374 (AKL), Cat. III; AQL 0.065
Certifikace: EN ISO 374-1:2016 Type A (AKLJOPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 388:2016 (4101X), Cat. III.