Tisk…
Chemicky odolné rukavice, AlphaTec® Solvex® 37-655 / 37-185
Dodavatel: Ansell
37-655/9 37-185/10 37-185/9 37-185/11 37-185/8 37-185/7
112-0283EA 0 CZK
112-0283 112-2321 112-1168 112-2927 112-2929 112-2928
Chemicky odolné rukavice, AlphaTec® Solvex® 37-655 / 37-185
Rukavice
Rukavice Solvex® mají pevný nitrilový povrch odolný vůči chemikáliím.
  • Plně opakovaně použitelné, s nepřekonatelnou odolností proti oděru a mechanickou ochranou
  • Vločková podšívka poskytuje vysoký komfort
  • Verze bez podšívky nemá žádné vnitřní semišování bavlny, což snižuje riziko kontaminace žmolky a je ideální pro výrobní oblasti citlivé na vnášení vnějších nečistot
  • Povrchová úprava s pískem poskytuje hladký povrch: Vhodné pro manipulaci s křehkými předměty
Tyto rukavice jsou ideální volbou pro bezpečnou manipulaci v široké škále pracovních prostředí, kde se vyskytují agresivní chemikálie.
Thickness: 0,38 or 0,56 mm
Colour: Green
EN 374, EN 388; EN 1149, Cat. III, AQL 0.65
Certifikace: 37-185: EN ISO 374-1:2016 Typ A (AGJKLPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (4102X), EN 1149; Kočka. III
37-655: EN ISO 374-1:2016 Typ A (JKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (4101X), EN 1149; Kočka. III
Schváleno pro styk s potravinami.