Tisk…
Chemicky odolné rukavice, AlphaTec® 15-554
Dodavatel: Ansell
15-554/9 15-554/10
112-0269EA 1440 CZK
112-0269 112-2180
Chemicky odolné rukavice, AlphaTec® 15-554
Rukavice
Tyto pohodlné anatomické rukavice s vytvarovanými prsty a s ohnutým palcem jsou vyrobeny ze směsi PVA, která zůstává inertní vůči nejsilnějším organickým, aromatickým a chlorným rozpouštědlům.
  • Životnost polyvinyl alkoholového povrchu je 10 až 15krát delší než u jiných povrchových úprav
  • Měkká dvoudílná pletená vložka chrání ruku a absorbuje pot
  • Prakticky žádná absorpce nebo extrakce iontů
  • Výjimečně lehká a pružná
Length: 355 mm
Colour: Red
EN 374 (BCD), EN 388 (3121), EN 1149, Cat. III; AQL 1.0
Certifikace: EN ISO 374-1:2016 Type A (BCDFIJ), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3121A), Cat. III; AQL 1.0
Upozornení: Není určeno pro použití ve vodě nebo roztocích na bázi vody.