Tisk…
Chemicky odolné rukavice, AlphaTec® 02-100
Dodavatel: Ansell
02-100/8 02-100/9 02-100/10 02-100/11 02-100/6 02-100/7
112-1009EA 473 CZK
112-1009 112-1010 112-1011 112-0944 112-0945 112-0946
Chemicky odolné rukavice, AlphaTec® 02-100
Rukavice
Tyto LLDPE laminované ochranné rukavice mají pětivrstvý design, chrání proti široké škále chemikálií, splňují normy EN Typ A chemické odolnosti a zajišťují vyšší bezpečnost na pracovišti.
  • široké spektrum odolnosti
  • 100% kontrolované: každá rukavice je jednotlivě testována tlakovým vzduchem
  • snadno se nasazují a pohodlně se nosí
  • Ideální pro použití v soupravách pro reakci na rozlití
Poskytují extrémní odolnost vůči široké škále chemikálií, včetně biologických rizik
Ideální pro použití v biologických vědách, kovovýrobě a chemickém průmyslu.
Colour: White
EN 374 (ABC), Cat. III, AQL 0.065
Certifikace: EN ISO 374-1:2016 Type A (ABCEFGHIMS), EN ISO 374-5 VIRUS, Kat. III, AQL 0.065