Tisk…
Rukavice do čistých prostor, neoprenové, DermaShield® 73-711 / 73-721
Dodavatel: Ansell
73-721/6 73-721/6.5 73-721/7 73-721/7.5 73-721/8 73-721/8.5 73-721/9 73-711/7.5 73-711/9 73-711/8.5 73-711/6 73-711/6.5 73-711/7 73-711/8
112-3800EA 0 CZK
112-3800 112-3801 112-3802 112-3803 112-3804 112-3805 112-3806 112-3791 112-3794 112-3793 112-3788 112-3789 112-3790 112-3792
Rukavice do čistých prostor, neoprenové, DermaShield® 73-711 / 73-721
Rukavice
Levé i pravé ergonomické rukavice s obroubenou manžetou. Ideální pro použití v laboratořích, farmacii, biotechnologiích a ve výrobě lékařských zařízení.
  • sterilní nebo nesterilní, nepudrované rukavice, zdrsněné konečky prstů
  • optimální ochrana produktu i pracovníka
  • bez obsahu akcelerátorů: minimalizace alergií
  • poskytují stejné pohodlí a pružnost jako rukavice z přírodního kaučuku
  • vysoká odolnost proti protržení a širokému spektru chemikálií
  • spieciální vnější povrchová úprava a konstantní monitoring hodnot přilnavosti
Sterilní verze jsou vhodné pro použití v čistých prostorech o třídě čistoty 100, ISO 5 nebo M3.5. Nesterilní rukavice by měly být používány v kontrolovaném, ale nesterilním prostředí.
Length: 310 mm
Thickness: 0,18 mm (cuff), 0,175 mm (palm), 0,85 mm (fingertip)
Colour: Green
Certifikace: 73-711: EN 455 (1/2), EN ISO 374-1:2016 Type A (KLMNPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 421; Cat. III; AQL 0,65
73-721: EN 455 (1/2), EN ISO 374-1:2016 Type A (KLMNPT), EN ISO 374-5:2016, EN 421; Cat. III; AQL 0,65
Balení: Sterilní rukavice jsou baleny po jednotlivých párech v polyetylenovém sáčku,zatavenené v polyetylenovém obalu; 10 párů v zataveném polyetylenovém sáčku; 5 zatavených polyetylenových sáčků v hlavním sáčku; 4 hlavní sáčkyv krabici; 200 párů v kartonu.
Nesterilní rukavice jsou baleny hromadně: 20 pravých a levých rukavic je baleno v oddělených přihrádkách polyetylenového sáčku; 1 polyetylénový sáček ve vakuově svařeném polyetylenovém sáčku; 2 polyetylenové sáčky v hlavním vakuově svařeném polyetylenovém sáčku; 5 hlavních polyetylenových sáčků na krabici; 200 párů na karton.