Tisk…
Rukavice do čistých prostor, nitrilové, Kimtech™ G3 NxT™
Dodavatel: KIMBERLY CLARK
62990 62991 62992 62993 62994 62995
112-4820EA 11990 CZK
112-4820 112-4821 112-4822 112-4823 112-4824 112-3486
Rukavice do čistých prostor, nitrilové, Kimtech™ G3 NxT™
Rukavice
Obouruční rukavice s korálkovými manžetami. Neobsahuje přírodní latex.
  • Nesterilní, bez pudru
  • Zdrsněné konečky prstů pro snazší ovládání a sevření
  • Staticky disipativní při použití
  • Vyšší čistota
Vhodné pro třídu 1, ISO 3, M1.5 čistých prostor.
Length: 300 mm
Thickness: 0,13 mm (palm)
Colour: White
Certifikace: EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS), Cat. III; AQL 1.5
Balení: Packaged in cleanroom compatible polyethylene, 100 gloves per double poly bag, 10 bags per pack.