Tisk…
Rukavice, nitrilové, TouchNTuff® 92-600 a 92-605
Dodavatel: Ansell
92-600/8.5-9 92-600/7.5-8 92-600/6.5-7 92-600/9.5-10 92-605/S 92-605/M 92-605/L 92-605/XL 92-600/10.5-11 92-600/5.5-6
112-0999EA 1090 CZK
112-0999 112-0998 112-0997 112-1008 112-1935 112-1936 112-1937 112-1938 112-6640 112-6641
Rukavice, nitrilové, TouchNTuff® 92-600 a 92-605
Rukavice
Tyto rukavice s rolovanou manžetou jsou vyrobeny z nitrilu odolnému propíchnutí, tudíž nabízí významnou ochranu proti náhodným postřikům rizikovými chemikáliemi.
  • Nesterilní, nepudrované, hladký povrch nebo zdrsněné konečky prstů
  • 100% nitrilové; bez vosků, silikonů nebo změkčovadlel
  • ideální pro citlivou pleť
  • třikrát větší odolnost proti propíchnutí než latex nebo PVC
  • lehké, pohodlné a odolné
  • navrženy pro maximální volnost pohybu a minimální únavu rukou
Ideální pro použití v chemickém a elektronickém průmyslu.
Thickness: 0,12 mm
Colour: Green
New Product
Objednat
Produktová specifikace
Model 92-600 92-605 92-600
Environmentally Preferable
Obouruké/jednoruké Obouruké Obouruké Obouruké
Jednorázové/znovupoužitelné Jednorázové Jednorázové Jednorázové
Latex/bez latexu Latex-free Latex-free Latex-free
Pudrované/nepudrované Nepudrované Nepudrované Nepudrované
Provedení Smooth
Typ manžety Rolovaná Rolovaná Rolovaná
Norma EN EN ISO 374-1:2016 Type B (JKPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 1149-5 EN ISO 374-1:2016 Type B (JKPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 421, EN 1149-5 EN ISO 374-1:2016 Type B (JKPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 1149-5
Antistatický + + +
Schváleno pro styk s potravinami + + +