VWR®, Nitrile Gloves
Dodavatel: VWR Collection
112-2371EA 516 CZK
112-2371 112-2372 112-2373 112-3101
VWR®, Nitrile Gloves
Rukavice
Tyto oboustranné rukavice poskytují extra ochranu, zejména pro citlivou pokožku.
  • Nesterilní, bez pudru, zdrsněný povrch
  • vysoce odolné proti chemickým rozpouštědlům a tukům
  • vynikající držení, především vlhkých předmětů
  • určeno především pro jedince trpící alergií na latex
Pro laboratorní použití ve farmacii, průmyslu, lékařských aplikacích a v potravinářském průmyslu.
Length: 240 mm
Thickness: 0,25 mm (double wall)
Barva: modrá
EN 374, Cat. III, AQL 1,5
Schváleno pro styk s potravinami.
Certifikace: EN ISO 374-1 Typ B (KTP), EN 374-5 VIRUS, OOP Kat. III; AQL 1.5
Schváleno pro styk s potravinami.
Upozornení: * Tloušťka je měřena dvakrát, minimální hodnoty