Tisk…
Rukavice, latexové, Kimtech™ PFE-Xtra
Dodavatel: KIMBERLY CLARK
U150502M U150503M
112-1771EA 0 CZK
112-1771 112-1772
Rukavice, latexové, Kimtech™ PFE-Xtra
Rukavice
Obouruční rukavice s korálkovými manžetami. Rukavice jsou navrženy tak, aby vydržely přísné používání v podmínkách, kdy existuje riziko vystavení postříkání chemikáliemi.
  • Nesterilní, bez pudru, zdrsněný povrch
  • Vynikající držení suchých a vlhkých předmětů
  • Manžety s o-kroužkem pro snadné nasazení
  • Hodnocení latexových proteinů <50 µg/g
  • Ochrana k virům dle ISO 16604 metoda B:2004
EN 455, EN 374; Cat. III; AQL 1.5
Thickness: 0,22 mm (palm), 0,26 mm (finger)
Colour: Natural
EN 374, EN 455-1/-2/-3; Cat. III; AQL 1.5
Certifikace: EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS); Cat. III; AQL 1,5