Tisk…
Nálevky filtrační membránové, magentické
Dodavatel: Cytiva (Formerly Pall Lab)
4238 4241 4247 4242-N
516-7590EA 10260 CZK
516-7590 516-7593 516-7597 516-7594
Nálevky filtrační membránové, magentické
Nálevky Nálevky filtrační membránové
Polyfenylsulfon, autoklávovatelný.
  • neprotékavé magnetické těsnění umožňuje manipulaci jednou rukou
  • kompatibilní s odpěňovači a mnoha dalšími rozpouštědly
Pro membránovou filtraci na testování vody.
Účinná filtrační plocha: 150 a 300 ml: 9,6 cm²; 500 ml: 13,1 cm²
Celkový Ø×H: 150 ml: 76×178 mm; 300 ml: 76×229 mm; 500 ml: 89×196 mm