Tisk…
Funnels, BioSart® 250
Dodavatel: Sartorius
16407-25-ALK 16407-25-ACK
516-7024EA 2880 CZK
516-7024 512-3558
Funnels, BioSart® 250
Nálevky Nálevky filtrační membránové
Sterile disposable plastic funnels for colony and particle counting. To use with Sartorius membranes and culture media discs.