Tisk…
Filtration funnels, Quickfit®
Dodavatel: SciLabware
SF4A32 SF4B32
201-8684EA 2980 CZK
201-8684 201-8685
Filtration funnels, Quickfit®
Nálevky Nálevky filtrační Nálevky s kónickým zábrusem
PYREX®, borosilicate glass.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
With sintered glass disc.
Cone connection.