Tisk…
Nálevky pro kónické zábrusy
Dodavatel: Brand
94910 94905 94915
241-0232EA 1840 CZK
241-0232 241-0231 221-0166
Nálevky pro kónické zábrusy
Nálevky Nálevky filtrační Nálevky pro kónické závity
PP, průsvitné.
  • ideální pro přenášení kapalin nebo prášku do baněk s mnoha hrdly
  • velmi dobrá chemická odolnost
  • velmi dobrá teplotní odolnost
  • autoklávovatelné
Tělo nálevky je na straně zploštělé a zakončení kónusu je tvarováno tak, aby sedělo na kónické zábrusy.