Tisk…
Powder funnels, Quickfit®
Dodavatel: SciLabware
CF5/4 CF5/5 CF5/1 CF5/2 CF5/3
532-0072EA 1370 CZK
532-0072 532-0073 201-8294 201-8295 201-8296
Powder funnels, Quickfit®
Nálevky Nálevky filtrační Nálevky s kónickým zábrusem
PYREX®, borosilicate glass, stem with cone.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
Designed for transfer of powders into flasks and vessels.