Tisk…
Nálevka s krátkým stonkem
Dodavatel: Kavalier
N632421001031 N632421001046 N632421001056 N632421001076 632421001086 632421001100 N632421001125 N632421001150 632413001300 632413001230 N632421001030 N632421001041 N632421001050 N632421001060 N632421001071 N632421001081
221-1721EA 0 CZK
221-1721 221-1722 221-1723 221-1724 221-1725 221-1726 221-1727 221-1728 221-1731 VTRB632413001230 KAVAN632421001030 KAVAN632421001041 KAVAN632421001050 KAVAN632421001060 KAVAN632421001071 KAVAN632421001081
Nálevka s krátkým stonkem
Nálevky Nálevky filtrační Nálevky k filtraci
Borosilikátové sklo, třída 3,3
  • výborná chemická odolnost
  • vysoká teplotní odolnost
  • nízký koeficient tepelné roztažnosti zaručuje poměrně vysokou teplotní stabilitu
Hladké vnitřní stěny.
Certifikace: DIN 12445 a ISO 4798