Tisk…
Kleště pro membránové filtry
Dodavatel: Cytiva (Formerly Pall Lab)
51147 4690
514-4149EA 1560 CZK
514-4149 232-0142
Kleště pro membránové filtry
Pinzety
Nerezová ocel. S polypropylenovými úchyty prstů a plochými, širokými špičkami. Ideální pro zacházení s membránovými filtry a dalšími filtrační disky.
  • odolné korozi
  • velmi dobrá termorezistence, autoklávovatelné