Tisk…
BLAUBRAND® Baňky volumetrické, třída A, modrá stupnice
Dodavatel: Brand
37256 37264 37265 37266 37288 37289 37294 37259 37260 37267 37258 37262 37263 37257 37261 37268
612-2738EA 1290 CZK
612-2738 827-6453 612-2742 612-2743 612-2745 612-2746 612-2747 827-6448 827-6449 612-2744 827-6447 612-2741 827-6452 612-2739 612-2740 612-3654
BLAUBRAND® Baňky volumetrické, třída A, modrá stupnice
Baňky Baňky odměrné
Borosilikátové sklo 3.3, se skleněnou zátkou.
  • kalibrace na obsahovat(TC, In)
  • značky a nápisy ve vysoce kontrastním modrém smaltu
  • certifikát konformity Označení DE-M
*Široké hrdlo.
Certifikace: DIN EN ISO 1042
Informace pro objednávání: Dodávány s certifikátem šarže. Volumetrické baňky jsou též k dispozici na vyžádání s certifikátem výrobce, certifikátem dle USP nebo kalibračním certifikátem DAkkS.