Tisk…
Baňky odměrné, třída B
Dodavatel: Brand
36020 36028 36038 36048 36054 36062 36008
612-4076EA 304 CZK
612-4076 612-4077 612-4078 612-4079 612-4080 612-4081 612-3708
Baňky odměrné, třída B
Baňky Baňky odměrné
Vysoce čistý PP, s PP zátkou.
  • kalibrace na obsah (TC, In)
  • ryska a nápisy v modré
  • vystavení se teplotám až +60 °C (autoklávování) nezpůsobí trvalé překročení chybových limit, Pro zachování značek a nápisů je doporučeno čištění na max. +60 °C
Chybové limity dle třídy B, DIN EN ISO 1042.
*Široké hrdlo.