Tisk…
Baňky volumetrické, třída A, hnědá stupnice, BLAUBRAND® ETERNA
Dodavatel: Brand
36853 36854 36849 36847 36852 36838 36842 36843 36845 36848 36850 36851 36846 36841
612-5072EA 1720 CZK
612-5072 612-2735 612-5068 612-5066 612-5071 612-5062 612-5063 612-5064 612-5065 612-5067 612-5069 612-5070 612-3652 612-3651
Baňky volumetrické, třída A, hnědá stupnice, BLAUBRAND® ETERNA
Baňky Baňky odměrné
Borosilikátové sklo 3.3, s PP zátkou.
  • kalibrace na (TC, In)
  • značky a nápisy v hnědé barvě ETERNA
  • označení DE-M
*Široké hrdlo.
Certifikace: DIN EN ISO 1042
Informace pro objednávání: Dodávány s certifikátem šarže. Volumetrické baňky jsou též k dispozici na vyžádání s certifikátem výrobce, certifikátem dle USP nebo kalibračním certifikátem DAkkS.