Tisk…
Baňky volumetrické, třída B, bílá stupnice, SILBERBRAND
Dodavatel: Brand
36753 36754 36747 36751 36752
612-5060EA 0 CZK
612-5060 612-5061 612-5054 612-5058 612-5059
Baňky volumetrické, třída B, bílá stupnice, SILBERBRAND
Baňky Baňky odměrné
Borosilikátové sklo 3.3, se zátkou PP.
  • kalibrace na (TC, In)
  • značky a nápisy ve vysoce kontastním bílém smaltu
*Široké hrdlo.
Certifikace: DIN EN ISO 1042