Tisk…
VWR®, Baňky, kulaté dno, úzkohrdlé nebo širokohrdlé
Dodavatel: VWR Collection
214-1182EA 252 CZK
214-1182 214-1177 214-1178 214-1179 214-1180 214-1181 214-1183 214-1184 214-1185 214-1186
VWR®, Baňky, kulaté dno, úzkohrdlé nebo širokohrdlé
Baňky Baňky s kulatým dnem
Borosilikátové sklo 3,3, čiré.
  • velmi dobrá chemická odolnost
  • vysoká tepelná odolnost
  • nízký koeficient tepelné roztažnosti způsobuje relativně vysokou odolnost proti teplotním změnám
Nenákladná alternativa pro široký rozsah použití v laboratořích. Baňka obsahuje natištěný nominální objem a matovanou plošku pro umístění popisku.
ISO 1773 (narrow mouth)
DIN 12347 (wide mouth)
Certifikace: ISO 1773 (úzkohrdlé)
DIN 12347 (širokohrdlé)