Tisk…
VWR®, Baňky, ploché dno, úzkohrdlé nebo širokohrdlé
Dodavatel: VWR Collection
214-1187EA 232 CZK
214-1187 214-1188 214-1189 214-1190 214-1191 214-1192 214-1193 214-1194 214-1195 214-1196
VWR®, Baňky, ploché dno, úzkohrdlé nebo širokohrdlé
Baňky Baňky s plochým dnem
Borosilikátové sklo 3,3, čiré.
  • velmi dobrá chemická odolnost
  • vysoká tepelná odolnost
  • nízký koeficient tepelné roztažnosti způsobuje relativně vysokou odolnost proti teplotním změnám
Baňka obsahuje natištěný nominální objem a matovanou plošku pro umístění popisku.
ISO 1773 (narrow mouth)
DIN 12347 (wide mouth)
Certifikace: ISO 1773 (úzkohrdlé)
DIN 12347 (širokohrdlé)