Tisk…
VWR®, Deky požární
Dodavatel: VWR Collection
118-1105EA 1800 CZK
118-1105 118-1106 118-1107
VWR®, Deky požární
Pomůcky první pomoci Deky bezpečnostní a proti ohni
Deka je vyrobena z kompozitního materiálu, který obsahuje dvě vrstvy skelného vlákna a jednu vrstvu hasicí fólie. Pro hašení a dušení relativně malých ohňů. Šetrné k životnímu prostředí, tyto deky neobsahují azbest.
  • odolný teplotám až do 550 °C
  • bezpečné, uložené v plastovém obalu proti prachu, označené ve třech jazycích (němčina, angličtina, francouzština)
  • lze připevnit na zeď
  • lze rychle rozbalit pomocí dvou odjišťovacích šňůr
BS EN 1869
Certifikace: BS EN 1869