Tisk…
Filtry ventilační, Acro® 50
Dodavatel: Cytiva (Formerly Pall Lab)
4251 4256 4258 4400 4401 4250 4003 4672
514-4109EA 10900 CZK
514-4109 514-4110 514-4111 516-7627 516-7628 516-7600 515-0125 PALL4672
Filtry ventilační, Acro® 50
Filtry Filtry odvzdušňovací
Opakovaně použitelné filtry s vynikajícím výkonem pro kritické aplikace, ideální pro použití s bioreaktory a fermentory a pro filtraci agresivních rozpouštědel.
Membrána: PTFE na hydrobní PP podpoře; kryt: PP, autoklávovatelný