Tisk…
Venting filters, Acro® 50
Dodavatel: Cytiva (Formerly Pall Lab)
A50V002P2NV A50V002P2
514-4228EA 59420 CZK
514-4228 514-4227
Venting filters, Acro® 50
Filtry Filtry odvzdušňovací
Ideální pro větrání bioreaktorů, fermentačních tanků a demižónů nebo pro sterilní plyn pro proplachování kultivačních nádob. Ideální nástavec pro jednorázové systémy, které potřebují podstoupit gama záření.
  • Snadno se připojuje k hadicím různých velikostí in-line nebo jako koncový filtr
  • Nízká hmotnost zabraňuje krimpování hadičky
  • Vynikající pro jednorázové systémy
  • Eliminuje ověření čištění
Membrána Emflon® II (hydrofobní PVDF); PP kryt
Economical, disposable depth filter for venting applications or sterile gas delivery. Prevents the passage of aerosols, protecting equipment and staff.
Aerosol retention: 99,97% 0,3 µm (DOP) at 32 l/min/100 cm²