Tisk…
Stříkačkové filtry, Acrodisc®, skleněné vlákno
Dodavatel: Cytiva (Formerly Pall Lab)
4523 4529 AP-4523 AP-4527 AP-4529 AP-4140 AP-4141 AP-4142 AP-4143
514-4027EA 2850 CZK
514-4027 516-7668 514-4072 514-0479 514-4074 514-1440 514-1441 514-1442 514-1443
Stříkačkové filtry, Acrodisc®, skleněné vlákno
Filtry Filtry stříkačkové
Maximalizuje průchodnost špatně filtrovatelných vzorků. Redukují zanášení, použivají se samostatně nebo v sérijích s koncovým memránovým filtrem pro zvýšení průtoku a propustnosti.
Membrána z vláken borosilikátového skla, PP.