Tisk…
Stříkačkové filtry, Acrodisc® Versapor®
Dodavatel: Cytiva (Formerly Pall Lab)
4189 4190 4199 4487 4489 AP-4568 AP-4189 AP-4000 AP-4001 AP-4002 4488 4473
514-4002EA 5870 CZK
514-4002 514-4104 514-4106 514-4024 514-4026 514-0482 514-0470 516-1000 516-1001 516-1002 PALL4488 PALL4473
Stříkačkové filtry, Acrodisc® Versapor®
Filtry Filtry stříkačkové
Použitelné pro přefiltraci vodných roztoků s obsahem těžkých částic, filtraci séra a testování rozpouštění.
  • Zvětšená velikost pórů pro snížení ucpávání
  • Maximální propustnost
  • K dispozici je široká škála velikostí pórů
Hydrofilní membrána z akrylového kopolymeru; PP kryt: 4, 13, Acrodisc® PSF 25 mm; akrylový kryt: 25 mm
Membrána ze skelných vláken má velmi nízkou extrahovatelnost. Filtry jsou vyrobeny ze 100% borosilikátového skelného vlákna bez pojiva.
Membránové filtry Versapor® (akrylový kopolymer) mají velké póry ideální pro předfiltraci. Tyto filtry jsou barevně odlišeny podle velikosti pórů pro snadnou identifikaci.
Polypropylenové pouzdro, vnitřní vstup Luer-lock a samčí výsuv Luer.
Certifikace: Injekční filtry Acrodisc PSF jsou certifikovány pro automatizaci, aby zajistily hladký provoz a bezstarostný výkon 24 hodin denně na automatizovaných pracovních stanicích.
Balení: Syringe filters packed in cases of 200 are available in four packs of 50 or in an AutoPack™ format. The AutoPack™ format consists of eight tubes with 25 syringe filters stacked on top of each other, which is specifically designed for the Caliper™ robotic workstations.