Tisk…
Vzorkovací filtrační kapsle podzemní vody, GWV
Dodavatel: Cytiva (Formerly Pall Lab)
12020 12179 12180
516-7508EA 16250 CZK
516-7508 516-7533 516-7534
Vzorkovací filtrační kapsle podzemní vody, GWV
Filtry Kapsle membránové filtrační
Kapsle GWV High Capacity jsou navrženy pro přípravu podzemních vod na analýzu rozpuštěných kovů. Certifikát analýzy 42 kovů je vytištěn na každém balení.
  • splňují filtrační požadavky U.S. EPA. pro filtraci částic 0,45 µm
  • snižují potřebu několikrát měnit filtr při filtraci bahna a podzemních vod s obsahem těžkých částic a zajišťují rychlou filtraci
  • GWV poskytuje Pět-násobnou filtrační plochu konvenčních 142 mm filtrů
Membrána GWV (akrylový kopolymer na netkaném podkladu) v pouzdře PP.