Tisk…
Vzorkovací kapsle podzemní vody Aquaprep™ 600
Dodavatel: Cytiva (Formerly Pall Lab)
12175 12176
300-0005EA 1490 CZK
300-0005 516-7531
Vzorkovací kapsle podzemní vody Aquaprep™ 600
Filtry Kapsle membránové filtrační
Kapsle Aquaprep™ 600 jsou navrženy pro přípravu vzorků podzemní vody pro analýzu rozpuštěných kovů. Na každém balení je vytištěna certifikace analýzy 42 kovů.
  • splňují filtrační požadavky U.S. EPA. pro filtraci částic 0,45 µm
  • snižují potřebu několikrát měnit filtr při filtrování bahna a podzemní vody s obsahem těžkých částic a zajišťují rychlou filtraci
  • Aquaprep™ 600 má čtyři-násobnou filtrační plochu konvenčních 142 mm filtrů
Membrána Supor® (hydrofilní polyethersulfon) v PP pouzdře. Efektivní filtrační plocha: 600 cm²; maximální tlak 4,1 bar.
Rozměry: Ø 68 mm, délka 145 mm
Vstup/Výstup: zařízení AquaPrep™: Stupňovitý hadicový nástavec pro hadice o vnitřním průměru 6,4 - 12,7 mm.