Tisk…
Filtry TCLP ze skleněných vláken
Dodavatel: Cytiva (Formerly Pall Lab)
66256 66257 66258 60076
513-0024EA 3680 CZK
513-0024 513-0025 513-0026 PALL60076
Filtry TCLP ze skleněných vláken
Filtry Filtry ze skleněných mikrovláken
Nízko extrahovatelné, filtry z borosilikátového skleněného vlákna, bez pojiv. Vhodné pro použití pro metodu EPA 1311 ,,Toxicity Characteristics Leaching Procedure" a pro předfiltraci znečištěných HPLC vzorků.
  • Snižuje náklady na filtraci a předčasné ucpávání při filtrování obtížně filtrovatelných nebo vysoce kontaminovaných roztoků
  • Prodlužuje životnost filtru a snižuje finální výměnu filtru pomocí vysokokapacitních předfiltrů
  • Odstraňuje kontaminaci vzorku, borosilikátové skleněné vlákno bez pojiva nemá žádné přidané extrahovatelné látky
Filtruje šMore Product Information
Objednat
Produktová specifikace
Environmentally Preferable
Tloušťka 432 µm 432 µm
Záchyt částic 0.7 µm
Velikost póru 0,7 µm 0,7 µm