Tisk…
Držáky filtračních disků na stativu
Dodavatel: Cytiva (Formerly Pall Lab)
11872 11873
516-7504EA 205770 CZK
516-7504 516-7505
Držáky filtračních disků na stativu
Zařízení filtrační
Doporučeny pro filtraci produktů jako jsou silné chemikálie, laboratorní rozpouštědla, média pro buněčné kultury, optické látky, léčiva, vitamíny, procesní voda, antibiotika and fotorezistenty (plyny a kapaliny).
  • navrženy k optimálnímu využití filtrační plochy o více jak 15% než konkurenční jednotky, pro vyšší průtoky a delší životnost
  • sanitární spoje, snadno použitelné a vhodné pro farmaceutické aplikace
Z nerezové oceli 316 s O-kroužkem Viton.
Pro membránu Ø: 142 mm (127 mm pro předfiltr používáný se závěrečným filtrem).
Pro membránu Ø: 293 mmMore Product Information