Tisk…
Kazety na monitoring vzduchu
Dodavatel: Cytiva (Formerly Pall Lab)
4338 4376 4339-N
515-0007EA 9550 CZK
515-0007 516-7620 515-0008
Kazety na monitoring vzduchu
Filtry Kazety filtrační
Membrána: 0,8 µm GN-4 Metricel® (směs celulózových esterů) s celulózovou podpůrnou podložkou.
  • Nepropustné a odolné proti manipulaci
Velikost filtru: 25 mm
- kryt: polypropylen s uhlíkem
- použití k monitorování respiračních složek jako jsou oxid křemičitý, kov a prachy
- celkový Ø×L: 28×79 mm
Velikost filtru: 37 mm
- kryt: SAN (styren akrylonitril)
- používají se k monitorování respiračních složek jako jsou obtěžující prach, oxid křemičitý, aerosoly a částice ve vzduchu
- Celkový Ø×L: 2-části: 42×28 mm; 3-části: 42×38 mm