Tisk…
Vakuové filtrační systémy na vrchní láhvi, VacuCap®, membrána Supor®
Dodavatel: Cytiva (Formerly Pall Lab)
4621 4622 4624 4632 4634 TA4622 TA4632 4628 4631 4638
515-0012EA 5220 CZK
515-0012 515-0013 515-0014 515-0017 515-0018 516-9812 516-9813 515-0015 515-0016 515-0019
Vakuové filtrační systémy na vrchní láhvi, VacuCap®, membrána Supor®
Filtry Nástavce filtrační
Hydrofilní polyethersulfonová (PES) membrána Supor®, PP kryt. Filtrační zařízení VacuCap® eliminuje potřebu neustále doplňovat tradiční filtry na uzávěr láhve tím, že čerpá přímo ze směšovací nádrže. Patentovaný malý design přijímá různé sběrné nádoby a redukuje laboaratorní úložný prostor a odpad. Membrána Supor® v zařízení VacuCap® 60 a VacuCap® 90 zajišťuje vysoké průtoky pro rychlou vakuovou filtraci 100 ml až 5 litrů vodných roztoků a je k dispozici s předfiltrem pro navýšení propustnosti těžkých částic v roztocích.
  • vynikající pro přípravu medií pro buněčnou kultivaci a k dispozici o velikosti pórů 0,1 µm pro odstranění mykoplasmat
  • sterilizovány gama zářením pro eliminaci kontaminace reziduí EtO, baleny jednotlivě
  • ekologický design pro minimálním plastový odpad