Tisk…
Víceúčelové špunty do uší, 1261, Howard Leight®
Dodavatel: 3M
1261 1271
111-0039EA 4940 CZK
111-0039 111-0040
Víceúčelové špunty do uší, 1261, Howard Leight®
Chrániče zátkové Chrániče zátkové k opakovatelnému použití
Špunty do uší vyrobené z měkkého elastického materiálu pro zajištění bezpečného a pohodlného přizpůsobení se.
  • špunty lze vložit do ucha bez potřeby vytvarování
  • lze umýt a použít vícekrát
  • unikátní design pro snazší vložení
Vhodné pro znečištěná a prašná prostředí.
SNR: 25 dB
EN 352-2
Certifikace: EN 352-2
Informace o dodávce: Dodávány s kapesním pouzdrem k ochraně špuntů do uší a k udržení jejich čistoty.
Upozornení: * Jedna univerzální velikost.