Tisk…
VWR®, Zásobníky pro osobní ochranné prostředky
Dodavatel: VWR Collection
111-0000EA 646 CZK
111-0000 111-0002 111-0003 111-0010 111-0013 111-0014 111-0015 111-0019 111-0021 111-0022 111-0025 111-0161 111-0162 111-0163
VWR®, Zásobníky pro osobní ochranné prostředky
Zásobníky OOP
Zásobníky jsou navrženy pro uskladnění osobních bezpečnostních pomůcek na pracovišti.
  • Ochrana proti prachu, špíně a vlhkosti
  • Patentované otevírání umožňuje v případě nebezpečí rychlé vyjmutí ochranných pomůcek
  • dostupné ve třech velikostech
  • Na zeď je lze připevnit pomocí lepicích pásků nebo přišroubovat
Informace pro objednávání: Available in three sizes.