Tisk…
VWR®, Misky navažovací a sušící, jednorázové
Dodavatel: VWR Collection
611-1350EA 1700 CZK
611-1350 611-1351 611-1352 611-1353 611-1354 611-1380 611-3658 611-3659 VWRI611-1354
VWR®, Misky navažovací a sušící, jednorázové
Lodičky Lodičky navažovací
Nádobí a pánve, vyrobené z hliníku.
  • vyhovuje většině běžných vah a sušáren
  • bez olejů
  • lehce zúžené pro snadné stohování
Pevné jednorázové misky, které jsou ideální pro účely navažování, uskladnění a sušení.