Tisk…
VWR®, Misky navažovací s ouškem, jednorázové
Dodavatel: VWR Collection
611-1362EA 3870 CZK
611-1362 611-1371 611-1372 611-1378 611-1379
VWR®, Misky navažovací s ouškem, jednorázové
Lodičky Lodičky navažovací
Hliníkové.
  • ploché dno a zvlněné stěny pro pevnost
  • misky jsou opatřeny poutky pro snadnou manipulaci
  • bez olejů
  • lehce zúžené pro snadné stohování
Pevné jednorázové misky, které jsou po stranách zvlněny a mají držátko. Ideální pro účely navažování, rozdělení a uskladnění. Misky jsou vhodné také pro sušící zařízení, pro uskladnění dílů nebo jako prachové krytky.