Tisk…
VWR®, Misky odpařovací
Dodavatel: VWR Collection
216-0083EA 257 CZK
216-0083 216-0084 216-0085 216-0086 216-0087 216-0088 216-0089 216-0090 216-0091 216-0092
VWR®, Misky odpařovací
Podnosy/Misky/Kelímky Misky odpařovací
Třída 3.3 borosilikátové sklo, s výlevkou.
  • Velmi dobrá chemická odolnost
  • Vysoká teplotní odolnost do +500 °C
  • Minimální tepelná roztažnost, poskytující relativně vysokou odolnost vůči změnám teploty
Nenákladná alternativa pro široké použití v laboratoři. S plochým dnem a matovanou ploškou pro umístění popisku.
DIN 12336
Certifikace: DIN 12336