Tisk…
Nádobí, odpařování
Dodavatel: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
L131/2 L131/3 L131/4 L131/5 L131/6 L131/8
216-0370EA 491 CZK
216-0370 216-0371 216-0289 216-0372 216-0373 216-0375
Nádobí, odpařování
Podnosy/Misky/Kelímky Misky odpařovací
Porcelain, glazed.
  • Very good chemical resistance
  • Heat resistant up to +1000 °C
  • Low thermal expansion
For a wide range of laboratory applications. With spout and flat bottom. White glaze inside and outside.