Tisk…
Exsikátory skříňové, SICCO Mini Basic
Dodavatel: Bohlender
V1850-01 V1850-02 V1850-03
467-4105EA 4720 CZK
467-4105 467-4106 467-0051
Exsikátory skříňové, SICCO Mini Basic
Exsikátory Boxy exsikační
Průhledný polykarbonát. Každá komora má jedny dveře se záklopkou a integrované těsnění, které zajišťuje snadné otevírání a těsné uzavření. Vhodné pro práci při teplotách −35 to +70 °C, při normálním tlaku.
  • veliký otvor a dveře s širokým úhlem otevření usnadňují přístup do vnitřního prostoru
  • robustní konstrukce, lehká, přenosná a stohovatelná jednotka
  • dodává se s vysoušecím činidlem, které je v praktickém, znovu uzavíratelném obale
Informace pro objednávání: Shelves must be ordered separately.