Tisk…
VWR®, Kelímky spalovací
Dodavatel: VWR Collection
459-0209EA 803 CZK
459-0209 459-0208 459-0207 459-0198 459-0197 459-0196 459-0195 459-0194 459-0201 459-0210 459-0214 459-0213 459-0199 459-0211 459-0200 459-0206 459-0205 459-0204 459-0203 459-0202 459-0212
VWR®, Kelímky spalovací
Kelímky
Porcelánové, glazované uvnitř i vně, dno neglazované.
  • možné použít do teploty maximálně 1000 °C
Víčka objednávejte zvlášť.
Lids are available separately.
Certifikace: Odpovídá normě DIN 12904.