Tisk…
VWR®, kelímky, nerezová ocel 304
Dodavatel: VWR Collection
459-4501EA 649 CZK
459-4501 459-4502 459-4503
VWR®, kelímky, nerezová ocel 304
Kelímky
Tyto kelímky jsou vyrobeny z nerezové oceli 304.
  • vysoce odolný proti chemikáliím a činidlům
  • možné použít do teploty maximálně 800 °C
Bez víka.