Tisk…
Jars with screw cap
Dodavatel: VITLAB
130294 130394 130494 130594
216-3180EA 1800 CZK
216-3180 216-3181 216-3182 216-3183
Jars with screw cap
Nádoby Nádoby víceúčelové
White PP.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent thermal resistance
  • Tightly fitting screw lid
To store and transport samples securely.
Upozornení: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904