Tisk…
Nádoby širokohrdlé se šroubovacím uzávěrem, Nalgene®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
2116-0015 2116-0030 2116-0060 2116-0125 2116-0250 2116-0500 2116-1000 2117-0060 2117-0125 2117-0250 2117-0500 2117-1000 2118-0001 2118-0002 2118-0004 2118-0008 2118-0016 2118-0032 2118-9050
216-8201EA 561 CZK
216-8201 216-8202 216-8203 216-8204 216-8205 216-8206 216-8207 216-8213 216-8214 216-8215 216-8216 216-8217 216-8222 216-8223 216-8224 216-8225 216-8226 216-8227 216-8221
Nádoby širokohrdlé se šroubovacím uzávěrem, Nalgene®
Nádoby Nádoby víceúčelové
PC, průhledné s bílým šroubovacím uzávěrem, PMP, průhledné s bílým PP šroubovacím uzávěrem nebo PPCO, průsvitné s bílým šroubovacím uzávěrm.
  • PC: Extrémně odolný proti nárazům, netoxický. Vhodné pro aplikace v chladných místnostech a lednicích. Teplotní odolnost od -135 do +135 °C
  • PMP: Dobrá chemická odolnost, ideální jako skladovací kontejner; ztráta formaldehydu pouze 2 % ročně. Vyhovuje požadavkům CFR 21, část 177.1520 pro použití s ​​jídlem a pitím. Teplotní odolnost od -20 do +175 °C
  • PPCO: Velmi dobrá chemická odolnost. Teplotní odolnost od -10 do +121 °C
Nádoby s rovnými stěnami se širokým hrdlem.