Tisk…
Raschig rings
Dodavatel: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05127006 05127008 05127004 05127003 05127005 05127010
LENZ05127006EA 2390 CZK
LENZ05127006 LENZ05127008 LENZ05127004 LENZ05127003 LENZ05127005 201-1164
Raschig rings
Balení destilační kolony
Soda lime glass.
  • For packing columns
  • Good chemical resistance
  • Good thermal resistance