Tisk…
VWR®, Overalls, PP, Without Hood
Dodavatel: VWR Collection
113-8258EA 4640 CZK
113-8258 113-8259 113-8260 113-8292
VWR®, Overalls, PP, Without Hood
Jednorázové oděvy
Kombinézy jsou vyrobeny z netkaného PP. Ideální pro méně nebezpečná prostředí.
  • zúžený límec, dlouhý rukáv a nohavice
  • vázané švy a zapínání na zip
  • elastický pas, zápěstí a kotníky
Hustota: 40 g/m²
Barva: bílá