Tisk…
Chemicky odolné overaly, Tyvek® 600 Plus, modely CHA5a / CHA6
Dodavatel: DuPont
TYCHA5TWHSM010 TYCHA5TWHMD010 TYCHA5TWHLG010 TYCHA5TWHXL010 TYCHA5TWH2X010 TYCHA5TWH3X010 TYCHA5TWHLG008 TYCHA5TWHMD008 TYCHA5TWHSM008 TYCHA5TWHXL008 TYCHA5TWH2X008 TYCHA5TWH3X008 TYCHA5TGRMD010 TYCHA5TGRLG010 TYCHA5TGR2X010 TYCHA5TGRXL010 TYCHA5TWH4X010 TYCHA5TWH7X010 TYCHA5TWH5X010 TYCHA5TWH6X010 TYCHA5TGRSM010 TYCHA5TGR5X010 TYCHA5TGR6X010 TYCHA5TGR7X010 TYCHA5TGR3X010 TYCHA5TGR4X010 TYCHA5TWHXS010 TYCHA5TWH4X008 TYCHA5TWH5X008 TYCHA5TWH6X008 TYCHA5TWH7X008 TYCHA5TWHXS008 TYCHA5TGRXS010
113-3874EA 10700 CZK
113-3874 113-3875 113-3876 113-3877 113-3878 113-3879 113-3894 113-3893 113-3892 113-3895 113-3896 113-3897 113-9701 113-9702 113-9704 113-9703 DUPOTYCHA5TWH4X010 DUPOTYCHA5TWH7X010 DUPOTYCHA5TWH5X010 DUPOTYCHA5TWH6X010 DUPOTYCHA5TGRSM010 DUPOTYCHA5TGR5X010 DUPOTYCHA5TGR6X010 DUPOTYCHA5TGR7X010 DUPOTYCHA5TGR3X010 DUPOTYCHA5TGR4X010 DUPOTYCHA5TWHXS010 DUPOTYCHA5TWH4X008 DUPOTYCHA5TWH5X008 DUPOTYCHA5TWH6X008 DUPOTYCHA5TWH7X008 DUPOTYCHA5TWHXS008 DUPOTYCHA5TGRXS010
Chemicky odolné overaly, Tyvek® 600 Plus, modely CHA5a / CHA6
Jednorázové oděvy
Tyto overaly Tyvek® jsou vyrobeny z flash-spun vysokohustotního polyetylenu, který poskytuje ideální rovnováhu mezi ochranou, trvanlivostí a pohodlím. Tyvek® propouští jak vzduch, tak vodní páry, ještě odpuzuje kapaliny na bázi vody a aerosoly. Nabízí vynikající bariéru proti částicím a vláknům (do velikosti 1 mikronu).
  • thanina s minimální línavostí je robustní, přesto lehoučká (<250 g celý oděv)
  • s kapucí; elastický obličej, zápěstí a kotníky (ražené), lepený elastický pas
  • zip Tyvek® a větší táhlo zipu pro zvýšení ochrany
  • samolepící klapka na bradě pro utěsnění obleku k masce
  • elastická smyčka na palci brání rukávům od klouzání nahoru
  • prošité a přelepené švy pro ochranu a pevnost
  • antistické ošetření (EN 1149-5) - na obou stranách
  • CHA6: s integrovanými ponožkami a přidanou kotníkovou klapkou až ke kolenům
Typické aplikace zahrnují: Údržbářské a demontážní práce v jaderném průmyslu, farmaceutické výrobě nebo ve výzkumných laboratořích a laboratořích biologické bezpečnosti, stejně jako v lékařských aplikacích a při vystavení biologickým rizikům.
Hmotnost: 41,5 g/m² (bílý); 44 g/m² (zelený).
Certifikace: Typ 4-B/5-B/6-B, EN 1149-5, EN 1073-2, EN 14126, Kat. III.
Balení: Baleny jednotlivě s etiketou velikosti na každém pytlíku.