Tisk…
Overaly, KLEENGUARD* A40
Dodavatel: KIMBERLY CLARK
9794 9793 9792 9795 9790 9791
113-7936EA 8200 CZK
113-7936 113-7935 113-7934 113-7937 113-7945 113-7933
Overaly, KLEENGUARD* A40
Jednorázové oděvy
Overal, s kapucí a zipem po celé délce je vyroben z ultra-silné antistatické textilie bez obsahu silikonu. Poskytuje ochranu před postříkáním chemikálií a před částicemi.
  • Film laminátu tvoří bariéru proti široké škále chemikálií (Typ 6)
  • Ochrana proti částicím zůstává zachována >99% vláken větších než 1 µm (Typ 5)
  • Pevné trojité švy pomáhají chránit proti roztržení
  • Design kapuce umožňuje pohodlné nošení spolu s rouškou a zachovává svobodu pohybu
  • Ultranízký výkon žmolků
Obzvláště vhodné pro výrobu s přísnými pravidly, jako je farmacie, manipulace s chemikáliemi, výrobní a elektronické montáže.
Barva: Bílá
Certifikace: Typ 5/6, EN 1149-1, EN 1073-2; Kat. III