Tisk…
VWR®, Návleky na boty, LDPE/LLDPE
Dodavatel: VWR Collection
113-8281EA 254 CZK
113-8281 113-8284
VWR®, Návleky na boty, LDPE/LLDPE
Jednorázové oděvy
Návleky na boty vyrobené z CPE, směsi 65% PE s nízkou hustotou (LDPE) a 35% PE s lineární nízkou hustotou (LLDPE).
  • Repelent proti vlhkosti a nečistotám
  • Žádný šev pod chodidlem
D×V: 410×150 mm
* Jedna velikost padne všem